Learn More
10-Metoxi-Iministilbene, TRC
Código de producto. 30134630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134630 10 mg 10 miligramos
30133580 5 mg 5 miligramos
30003690 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26263810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4698-11-7
Fórmula molecular C15 H13 N O
Peso molecular (g/mol) 223.27
Sinónimo 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine
Nombre IUPAC 5-metaxi-11H-benzo[b][1]benzazepina
SMILES COC1=Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Methoxy Iminostilbene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO/c1-17-15-10-11-6-2-4-8-13(11)16-14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10,16H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0997