Learn More
10-Metoxi Carbamazepina, TRC
Código de producto. 30137720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137720 1 g 1 g
17924885 500 mg 500 miligramos
17991625 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2612601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28721-09-7
Fórmula molecular C16 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 266.29
Sinónimo 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Nombre IUPAC 5-metoxibenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
SMILES COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Methoxycarbamazepine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.1055