Learn More
10-Metoxi Carbamazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Methoxycarbamazepine |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.1055 |