Learn More
10-metoxi-4H-benzo[4,5]ciclohepta[1,2-b]tiofen-4-ona, Mikromol™
Código de producto. 30049941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049941 25 mg 25 miligramos
30050483 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049941 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0180.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
10-metoxi-4H-benzo[4,5]ciclohepta[1,2-b]tiofen-4-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Methoxy-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one
CAS 59743-84-9
Nombres de analitos o componentes 10-Methoxy-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H10 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10-Methoxy-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O2S/c1-16-12-8-9-4-2-3-5-10(9)13(15)11-6-7-17-14(11)12/h2-8H,1H3
SMILES COC1=Cc2ccccc2C(=O)c3ccsc13
Nombre IUPAC 4-metoxibenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofen-10-ona
Peso molecular (g/mol) 242.29
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0402 g/mol