Learn More
10-Metacriloildecilfosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Methacryloyldecylphosphate |
| CAS | 85590-00-7 |
| Fórmula molecular | C14 H27 O6 P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-propenoic Acid 10-(Phosphonooxy)decyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H27O6P/c1-13(2)14(15)19-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-20-21(16,17)18/h1,3-12H2,2H3,(H2,16,17,18) |
| SMILES | CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | 2-metilprop-2-enoato de 10-fosfonooxidicilo |
| Peso molecular (g/mol) | 322.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.1545 |