Learn More
Hamilton™ 10 μSerie L 700 Microliter Jeringuilla
Código de producto. 17874252
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
23s G
26s G
De 23s a 26s G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Punta Luer
Punta Luer, cementada
Longitud de la aguja (métrico):
43,4 mm
51 mm
No se incluye la aguja
Personalizado
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión Longitud de la aguja (métrico) unitSize
17874252 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Punta Luer, cementada No se incluye la aguja cada uno
17864362 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Punta Luer No se incluye la aguja cada uno
17814402 Personalizado Personalizado Cementada Personalizado cada uno
17834332 23s G Cono Cementada 43,4 mm cada uno
17804272 22s G Romo Cementada 51 mm cada uno
17894332 22s G Cono Cementada 51 mm cada uno
17894292 23s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada 51 mm cada uno
17834302 De 23s a 26s G Cono Cementada 43,4 mm cada uno
17894282 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada 43,4 mm cada uno
17804372 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada 51 mm cada uno
17834262 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble 51 mm cada uno
17814302 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble No se incluye la aguja cada uno
17874362 26s G Cono Extraíble 51 mm cada uno
17864332 26s G Cono Cementada 51 mm cada uno
17894182 26s G Romo Cementada 51 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17874252 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL80301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La serie 700 Microliter La jeringa cumple con los requisitos generales de manejo de líquidos de los laboratorios de fabricación e investigación.
  • La serie 700 es la jeringa original de Hamilton.
  • Esta serie de Microliter Las jeringas están diseñadas para resolver los requisitos generales de manipulación de líquidos de los laboratorios de fabricación e investigación.
  • La serie 700 sigue siendo el estándar de la industria.
  • Los émbolos y cañones no son intercambiables ni reemplazables.
  • Los émbolos y cañones no son intercambiables ni reemplazables.
  • Dispensa volúmenes de hasta 10 μL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato
Calibre de aguja No se incluye la aguja
Diámetro interior (imperial) 0,019 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 0.485 mm
Diámetro exterior (métrico) 6.60 mm
Longitud de la aguja (imperial) No se incluye la aguja
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 701 LT
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja No se incluye la aguja
Tipo de conexión Punta Luer, cementada