Learn More
10-hidroxiimipramina BH3-aducto, Mikromol™
Código de producto. 30052689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052689 25 mg 25 miligramos
30051297 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052689 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0077.040025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
10-hidroxiimipramina BH3-aducto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
CAS 20438-96-4
Nombres de analitos o componentes 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N2 O . B H3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O.BH3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19(22)16-9-4-6-11-18(16)21;/h3-6,8-11,19,22H,7,12-14H2,1-2H3;1H3
SMILES B.CN(C)CCCN1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Nombre IUPAC borano;11-[3-(dimetilamino)propil]-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-5-ol
Peso molecular (g/mol) 310.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2216 g/mol