Learn More
Aducto de BH3 de 10-hidroxiimipramina, LoGiCal
Código de producto. 30463410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463410 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463410 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0077.04
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
CAS 20438-96-4
Nombres de analitos o componentes 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N2 O . B H3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10-Hydroxyimipramine BH3-Aduct
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O.BH3/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19(22)16-9-4-6-11-18(16)21;/h3-6,8-11,19,22H,7,12-14H2,1-2H3;1H3
Tipo de solución Neat
SMILES B.CN(C)CCCN1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Nombre IUPAC borano;11-[3-(dimetilamino)propil]-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-5-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 310.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2216 g/mol