Learn More
10-hidroxiiminodibencilo, Mikromol™
Código de producto. 30051403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051403 100 mg 100 miligramos
30052081 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051403 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0076.07
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
10-hidroxiiminodibencilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxyiminodibenzyl
CAS 4014-77-1
Nombres de analitos o componentes 10-Hydroxyiminodibenzyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H13 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-ol, 10-Hydroxyiminodibenzyl
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,14-16H,9H2
SMILES OC1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Nombre IUPAC 6,11-dihidro-5H-benzo[b][1]benzazepin-5-ol
Peso molecular (g/mol) 211.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0997 g/mol