Learn More
10-Hidroxigeraniol, TRC
Código de producto. 30397243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30397243 250 mg -
30393210 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH939740250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26488-97-1
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.25
Sinónimo (E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadiene-1,8-diol, (E,E)-2,6-Dimethylocta-2,6-diene-1,8-diol
Nombre IUPAC (2E,6Z)-2,6-dimetilocta-2,6-dieno-1,8-diol
SMILES OC/C(C)=C/CC/C(C)=C\CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxygeraniol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O2/c1-9(6-7-11)4-3-5-10(2)8-12/h5-6,11-12H,3-4,7-8H2,1-2H3/b9-6-,10-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1307