Learn More
Ácido 10-Hidroxidecanoico, TRC
Código de producto. 30010317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010317 10 g 10 g
17942305 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93405010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1679-53-4
Fórmula molecular C10 H20 O3
Peso molecular (g/mol) 188.264
Sinónimo E-10-Hydroxy-2-decylennic Acid, NSC 15139
Nombre IUPAC ácido 10-hidroxidecanoico
SMILES OCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxydecanoic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h11H,1-9H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1412