Learn More
10-Hydroxydecanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16499406
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16499406 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499406 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0148
MedChemExpress 10-Hydroxydecanoic acid (NSC 15139) is a saturated fatty acid of 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid from royal jelly, with anti-inflammatory activity.
10-Hydroxydecanoic acid (NSC 15139) is a saturated fatty acid of 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid from royal jelly, with anti-inflammatory activity.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxydecanoic acid
CAS 1679-53-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H20O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo NSC 15139
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (637.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CCCCCCCCCO
Peso molecular (g/mol) 188.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.26
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.