Learn More
Ácido 10-hidroxidecanoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 10-Hydroxydecanoic acid |
| Punto de fusión | 75°C to 77°C |
| Fórmula lineal | HO(CH2)9CO2H |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.26 |
| Porcentaje de pureza | 96% |