Learn More
Ácido 10-hidroxidecanoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447238 1 g 1 g
15457238 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60743.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1679-53-4 | C10H20O3 | 188.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1679-53-4
Fórmula molecular C10H20O3
Peso molecular (g/mol) 188.27
Número MDL MFCD00010510
Clave InChI YJCJVMMDTBEITC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-hydroxydecanoate, decanoic acid, 10-hydroxy, unii-np03xo416b, 10-hydroxy capric acid, 10-hydroxy-decanoic acid, 1-hydroxydecanoicacid, 10-oh-capric acid, 10-hydroxycapric acid, 10-oh-decanoic acid, 10-hydroxydecanoicacid
PubChem CID 74300
ChEBI CHEBI:17409
Nombre IUPAC ácido 10-hidroxidecanoico
SMILES OCCCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxydecanoic acid
Punto de fusión 75°C to 77°C
Fórmula lineal HO(CH2)9CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.26
Porcentaje de pureza 96%