Learn More
Thermo Scientific Chemicals 10-hidroxicamptotecina
Código de producto. 17211206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17211206 5 g 5 g
17201206 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211206 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467490050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19685-09-7 | C20H16N2O5, C20H16N2O5 | 364.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19685-09-7
Fórmula molecular C20H16N2O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-hidroxicamptotecina
Cantidad 5 g
Punto de fusión De 225,0 °C a 267,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 364,36