Learn More
10-Hidroxibenzo[h]quinolina, 98 %, Alfa Aesar™
Código de producto. 11345485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345485 25 g 25 g
11335485 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11345485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19669.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aplicaciones
La 10-hidroxibenzo[h]quinolina se utiliza para detectar ácidos borónicos en reacciones y compuestos que contienen boro en soporte sólido. También se utiliza como sonda fluorescente de transferencia protónica para ser aplicada a la albúmina de suero humano y a la apomiglobina de castor.
Solubilidad
Soluble en acetona, cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33155-90-7
Fórmula molecular C13H9NO
Peso molecular (g/mol) 195.221
Número MDL MFCD00142350
Clave InChI ZVFJWYZMQAEBMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-hydroxybenzo h quinoline, benzo h quinolin-10-ol, 10-hydroxy-benzo h quinoline, benzo h quinolin-10 1h-one, 4-hydroxy-5-azaphenanthrene, acmc-1cr1k, benzo h quinoline-10 1h-one, kesrrrlhhxxbrw-uhfffaoysa-n
PubChem CID 11816407
Nombre IUPAC 1H-benzo[h]quinolin-10-ona
SMILES C1=CC(=O)C2=C3C(=CC=CN3)C=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxybenzo[h]quinoline
Punto de fusión 103°C to 105°C
Cantidad 25 g
Beilstein 141770
Información de solubilidad Soluble in acetone,chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 98%