Learn More
10-hidroxiamitriptilina, LoGiCal
Código de producto. 30463332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463332 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463332 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0062.05
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxyamitriptyline
CAS 1159-82-6
Nombres de analitos o componentes 10-Hydroxyamitriptyline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H23 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Amitriptyline Hydrochloride Imp. F (EP), Amitriptyline Imp. F (EP), (5EZ,10RS)-5-[3-(Dimethyl-amino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-10-ol, 10-Hydroxyamitriptyline, Amitriptyline Hydrochloride Impurity F, Amitriptyline Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN(C)CCC=C1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propilideno]-5,6-dihidrodibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-5-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 293.4
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.178 g/mol