Learn More
10-Hidroxi Warfarina (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30134943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134943 50 mg 50 miligramos
30008075 5 mg 5 miligramos
30009562 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99616050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83219-99-2
Fórmula molecular C19 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 324.33
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(2-hydroxy-3-oxo-1-phenylbutyl)-, 4-Hydroxy-3-(2-hydroxy-3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 10-Hydroxy warfarin, 10-Hydroxywarfarin
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(2-hidroxi-3-oxo-1-fenilbutil)cromo-2-uno
SMILES CC(=O)C(O)C(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxy Warfarin (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)17(21)15(12-7-3-2-4-8-12)16-18(22)13-9-5-6-10-14(13)24-19(16)23/h2-10,15,17,21-22H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0998