Learn More
10-Hidroxi-Nortriptilina Maleato, TRC
Código de producto. 30399462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399462 25 mg 25 miligramos
30389534 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94882025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74853-74-0
Fórmula molecular C23H25NO
Peso molecular (g/mol) 395.45
Sinónimo (5E)-10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propylidene]-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol (2Z)-2-Butenedioate, (E)-10-Hydroxynortriptyline Maleate, 10-Hydroxy-(E)-nortriptyline Maleate, trans-10-Hydroxynortriptyline Maleate
SMILES CNCC/C=C/1\C2=CC=CC=C2CC(C3=CC=CC=C13)O.C(=C/C(=O)O)/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxy Nortriptyline Maleate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO/c1-20-12-6-11-16-15-8-3-2-7-14(15)13-19(21)18-10-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19-21H,6,12-13H2,1H3/b16-11+
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.1733