Learn More
10-Hidroxi Imipramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Hydroxy Imipramine |
| CAS | 796-28-1 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-10-ol, 10-Hydroxyimipramine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O/c1-20(2)12-7-13-21-17-10-5-3-8-15(17)14-19(22)16-9-4-6-11-18(16)21/h3-6,8-11,19,22H,7,12-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCN1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 11-[3-(dimetilamino)propil]-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-5-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 296.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.1889 |