Learn More
10-Hidroxi Camptothecin, TRC
Código de producto. 30408710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408710 1 mg
30395039 100 mg
30392146 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8750001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19685-09-7
Fórmula molecular C20 H16 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 364.35
Sinónimo 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (S)-, Camptothecine, 10-hydroxy- (8CI), (+)-10-Hydroxycamptothecin, (S)-10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecine, ChEMBL 273862, Hydroxycamptothecin, NSC 107124
Nombre IUPAC (4S)-4-Etil-4,9-dihidroxi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H,12H)-dione
SMILES CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5cc(O)ccc5nc34)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-10-Hydroxycamptothecin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1059
Porcentaje de pureza >95%