Learn More
10-Hidroxi Camptotecina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Hydroxy Camptothecin-d5 |
| CAS | 1330277-66-1 |
| Fórmula molecular | C20H11D5N2O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (4S)-4-(Ethyl-d5)-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (S)-10-Hydroxycamptothecin-d5, Hydroxycamptothecin-d5, NSC 107124-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1/i1D3,2D2 |
| SMILES | O=C1C2=C([C@@](O)(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])C(OC2)=O)C=C(N1C3)C(C3=C4)=NC5=C4C=C(O)C=C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 369.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.1373 |