Learn More
10-Hidroxi-Amitriptilina Oxalato, TRC
Código de producto. 30392075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392075 1 mg -
30394243 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8281001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246833-15-7
Fórmula molecular C22H25NO
Peso molecular (g/mol) 383.44
Sinónimo 5-[3-(Dimethylamino)propylidene]-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-10-ol Oxalate, Amitriptyline EP Impurity F
SMILES CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2CC(C3=CC=CC=C31)O.C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Hydroxy Amitriptyline Oxalate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO.C2H2O4/c1-21(2)13-7-12-17-16-9-4-3-8-15(16)14-20(22)19-11-6-5-10-18(17)19;3-1(4)2(5)6/h3-6,8-12,20,22H,7,13-14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/b17-12+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.1733