Learn More
Ácido 10-hidroxi-2-decenoico, TRC
Código de producto. 30012369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012369 250 mg 250 miligramos
30006226 500 mg 500 miligramos
17982025 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH943213250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14113-05-4
Fórmula molecular C10 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 186.25
Sinónimo (E)-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Nombre IUPAC (E)-10-hidroxidec-2-ácido enoico
SMILES OCCCCCCC\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E)-10-Hydroxy-2-Decenoic Acid (10-Hda)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O3/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h6,8,11H,1-5,7,9H2,(H,12,13)/b8-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.1256
Porcentaje de pureza >95%