Learn More
10-hidroxi-2-decanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Hydroxy-2-decanone |
| CAS | 35295-48-8 |
| Fórmula molecular | C10H20O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-10(12)8-6-4-2-3-5-7-9-11/h11H,2-9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CCCCCCCCO |
| Nombre IUPAC | 10-hidroxidecan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 172.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1463 |