Learn More
10-hidroxi-10,11-dihidrocarbamazepina, Mikromol™
Código de producto. 30459062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30459062 4 x 25 mg -
30050743 25 mg 25 miligramos
17960406 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30459062 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0076.1000254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
10-hidroxi-10,11-dihidrocarbamazepina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
CAS 29331-92-8
Nombres de analitos o componentes 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine, 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamezepine, BIA 2-005, GP 47779, Licarbazepine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 5-hidroxi-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 254.28
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1055 g/mol