Learn More
10-hidroxi-10,11-dihidrocarbamazepina, LoGiCal
Código de producto. 30461298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461298 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461298 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0076.10
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
CAS 29331-92-8
Nombres de analitos o componentes 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine, 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamezepine, BIA 2-005, GP 47779, Licarbazepine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
Tipo de solución Neat
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 5-hidroxi-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 254.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1055 g/mol