Learn More
10-Hidroxi-10,11-dihidrocarbamazepina 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30462737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30462737 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30462737 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0076.1011
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
CAS 29331-92-8
Nombres de analitos o componentes 10,11-Dihydro-10-Hydroxycarbamazepine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C15 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamazepine, 10,11-Dihydro-10-hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine, 10-Hydroxy-10,11-dihydrocarbamezepine, BIA 2-005, GP 47779, Licarbazepine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8,14,18H,9H2,(H2,16,19)
Tipo de solución Single Solution
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2CC(O)c3ccccc13
Nombre IUPAC 5-hidroxi-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 254.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1055 g/mol