Learn More
10-Heneicosanone, TRC
Código de producto. 30138228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138228 50 mg 50 miligramos
30135533 10 mg 10 miligramos
17939834 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH10539050MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22026-16-0
Fórmula molecular C21H42O
Peso molecular (g/mol) 310.56
Nombre IUPAC henicosan-10-one
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 10-Heneicosanone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20-21(22)19-17-15-13-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.3236
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.