Learn More
10-Ácido Fólico-Formilo-d4, TRC
Código de producto. 30396527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396527 5 mg
30396377 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7004525MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461426-41-5
Fórmula molecular C20H15D4N7O7
Peso molecular (g/mol) 473.43
Sinónimo N-[4-[[(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]formylamino]benzoyl-d4]-L-glutamic Acid, 10-Formylpteroylglutamic Acid-d4, N10-Formylfolic Acid-d4, N-[p-[N-[(2-Amino-4-hydroxy-6-pteridinyl)methyl]formamido]benzoyl-d4]-glutamic Acid
SMILES O=C1C2=NC(CN(C=O)C3=C([2H])C([2H])=C(C(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O)C([2H])=C3[2H])=CNC2=NC(N)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Formyl Folic Acid-d4
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19N7O7/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)23-11(7-22-16)8-27(9-28)12-3-1-10(2-4-12)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30/h1-4,7,9,13H,5-6,8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H3,21,22,25,26,32)/t13-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D