Learn More
Ácido fólico 10-formil-5,6,7,8-tetrahidro disódico (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Formyl-5,6,7,8-tetrahydro Folic Acid Disodium |
| CAS | 914800-65-0 |
| Fórmula molecular | C20H23N7O7.2Na |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[4-[[(2-amino-1,4,5,6,7,8-hexahydro-4-oxo-6-pteridinyl)methyl]formylamino]benzoyl]-L-Glutamic Acid Disodium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23N7O7.2Na/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)23-11(7-22-16)8-27(9-28)12-3-1-10(2-4-12)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;;/h1-4,9,11,13,23H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,22,25,26,32);;/q;2*+1/p-2/t11?,13-;;/m0../s1 |
| SMILES | O=C1C(N2)=C(NCC2CN(C=O)C3=CC=C(C(N[C@@H](C(O[Na])=O)CCC(O[Na])=O)=O)C=C3)NC(N)=N1 |
| Nombre IUPAC | disodio;(2S)-2-[[4-[(2-amino-4-oxo-5,6,7,8-tetrahidro-1H-pteridin-6-il)metil-formilamino]benzoil]amino]pentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 517.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 517.1298 |