Learn More
10-desacetil paclitaxel, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Deacetyltaxol |
| CAS | 78432-77-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C45 H49 N O13 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 10-Deacetylpaclitaxel, 10-Deacetyltaxol, 10-Deacetyltaxol A, 10-Desacetylpaclitaxel, 10-Desacetyltaxol, 10-O-Deacetyltaxol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C45H49NO13/c1-24-29(57-41(54)35(50)33(26-15-9-6-10-16-26)46-39(52)27-17-11-7-12-18-27)22-45(55)38(58-40(53)28-19-13-8-14-20-28)36-43(5,37(51)34(49)32(24)42(45,3)4)30(48)21-31-44(36,23-56-31)59-25(2)47/h6-20,29-31,33-36,38,48-50,55H,21-23H2,1-5H3,(H,46,52)/t29-,30-,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C([C@@H](O)C3=O)C5(C)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 811.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 811.3204 |
| Mostrar más |