Learn More
10-desoxi-10-oxodocetaxel, Mikromol
Código de producto. 30459476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30459476 25 mg
1 options
Código de producto. 30459476 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3396.060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
10-desoxi-10-oxodocetaxel, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Oxo docetaxel
CAS 167074-97-7
Nombres de analitos o componentes 10-Oxo docetaxel
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C43 H51 N O14
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Oxodocetaxel
Fórmula InChI InChI=1S/C43H51NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30,32-33,35,46,48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27-,28+,30-,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C
Peso molecular (g/mol) 805.86
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 805,331 g/mol