Learn More
10-Deoxo-9,10-dehidro Ketotifen, TRC
Código de producto. 30135074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135074 50 mg 50 miligramos
30011358 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23158050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4673-38-5
Fórmula molecular C19 H19 N S
Peso molecular (g/mol) 293.43
Sinónimo Piperidine, 4-(4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methyl-, 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thien-4-ylidene)-1-methylpiperidine, 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene, piperidine deriv., 4-(4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-ylidene)-1-methylpiperidine, Ketotifen Hydrogen Fumarate Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 4-benzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofeno-10-ilideno-1-metilpiperidina
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C=Cc4sccc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Deoxo-9,10-dehydro Ketotifen
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19NS/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18/h2-7,10,13H,8-9,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1238