Learn More
10-Deacetylbaccatin III, MedChemExpress
Código de producto. 16441226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16441226 200 mg 200 miligramos
16411816 500 mg 500 miligramos
16407126 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16441226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16565
MedChemExpress 10-Deacetylbaccatin-III is an intermediate for taxol analog preparations.
10-Deacetylbaccatin-III is an intermediate for taxol analog preparations.
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 10-Deacetylbaccatin III
CAS 32981-86-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H36O10
Cantidad 200 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (91.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C([C@@H](O)C([C@@]2(C)[C@@]3([H])[C@@](CO4)(OC(C)=O)[C@@]4([H])C[C@@H]2O)=O)C(C)(C)[C@@]([C@H]3OC(C5=CC=CC=C5)=O)(O)C[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 544.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.59
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.