Learn More
10-Desacetilbaccatina III, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15545066 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15545066 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15545066 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294770010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Deacetylbaccatin III
CAS 32981-86-5
Punto de fusión 221.0°C to 223.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C29H36O10
Cantidad 1 g
Rotación específica -45
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetone, pyridine, chloroform
Clave InChI YWLXLRUDGLRYDR-ZUKOLHLZSA-N
SMILES CC1=C2C(C(=O)C3(C(CC4C(C3C(C(C2(C)C)(CC1O)O)OC(=O)C5=CC=CC=C5)(CO4)OC(=O)C)O)C)O
Peso molecular (g/mol) 544.6
PubChem CID 129316875
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.6
Porcentaje de pureza 99%