Learn More
10-Desacetilbacatina III, 95 %
Código de producto. 15467499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467499 5 mg 5 miligramos
15477499 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467499 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66228.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un intermedio en la síntesis de paclitaxel.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32981-86-5
Fórmula molecular C29H36O10
Peso molecular (g/mol) 544.597
Número MDL MFCD00132913
Clave InChI YWLXLRUDGLRYDR-ZUKOLHLZSA-N
PubChem CID 129316875
SMILES CC1=C2C(C(=O)C3(C(CC4C(C3C(C(C2(C)C)(CC1O)O)OC(=O)C5=CC=CC=C5)(CO4)OC(=O)C)O)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Deacetylbaccatin III
Punto de fusión 229°C to 236°C
Color Blanco
Punto de ebullición 717°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Soluble in chloroform; Also soluble in methanol with warming; Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.59
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo