Learn More
10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel, MedChemExpress
Código de producto. 16483937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483937 50 mg 50 miligramos
16438018 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16483937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY20584
MedChemExpress 10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel is a Paclitaxel (a microtubule stabilizing agent; enhances tubulin polymerization) derivative with improved pharmacological features.
10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel is a Paclitaxel (a microtubule stabilizing agent
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel
Forma física Powder
CAS 90332-63-1
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C50H57NO17
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol 10-Deacetylpaclitaxel 7-Xyloside 10-Deacetyltaxol 7-Xyloside
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (35.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(O[C@]([C@@]1([H])C[C@@H]2O[C@@](OC[C@@H](O)[C@@H]3O)([H])[C@@H]3O)(CO1)[C@]([C@@H]([C@]4(C(C)(C)C5=C(C)[C@@H](OC([C@H](O)[C@H](C6=CC=CC=C6)NC(C7=CC=CC=C7)=O)=O)C4)O)OC(C8=CC=CC=C8)=O)([H])[C@@]2(C([C@@H]5O)=O)C)=O
Peso molecular (g/mol) 943.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 943.98
Porcentaje de pureza 98.19%