Learn More
10-Deacetil-7-xilosil Paclitaxel (62%), TRC
Código de producto. 30362044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362044 10 mg 10 miligramos
30349969 50 mg 50 miligramos
30351520 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362044 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19896510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90332-63-1
Fórmula molecular C50 H57 N O17
Peso molecular (g/mol) 943.98
Sinónimo Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-(β-D-xylopyranosyloxy)-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-4-(β-D-xylopyranosyloxy)-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 10-Deacetyl-7-xylosylpaclitaxel, 10-Deacetyl-7-xylosyltaxol, 10-Deacetylpaclitaxel 7-xyloside, 10-Deacetyltaxol 7-xyloside, 7-Xylosyl-10-deacetylpaclitaxel, 7-Xylosyl-10-deacetyltaxol, 7β-Xylosyl-10-deacetyltaxol
Nombre IUPAC [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetiloxi-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hidroxi-3-fenilpropanoil]oxi-1,12-dihidroxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-9-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihidroxioxi-2-il]oxi-6-oxtetraciclo[11.3.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoato
SMILES CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@]4(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]6(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c7ccccc7)c8ccccc8)C(=C([C@@H](O)C4=O)C6(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Deacetyl-7-xylotaxol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C50H57NO17/c1-25-31(65-45(61)38(56)35(27-15-9-6-10-16-27)51-43(59)28-17-11-7-12-18-28)22-50(62)42(67-44(60)29-19-13-8-14-20-29)40-48(5,41(58)37(55)34(25)47(50,3)4)32(21-33-49(40,24-64-33)68-26(2)52)66-46-39(57)36(54)30(53)23-63-46/h6-20,30-33,35-40,42,46,53-57,62H,21-24H2,1-5H3,(H,51,59)/t30-,31+,32+,33-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,42+,46+,48-,49+,50-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 943.3626