Learn More
10-Deacetil-7,10-dimetoxi-Baccatin III, TRC
Código de producto. 30135486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135486 100 mg 100 miligramos
17972935 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD198890100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 183133-94-0
Fórmula molecular C31 H40 O10
Peso molecular (g/mol) 572.64
Sinónimo (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, [2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-9,11-dihydroxy-4,6-dimethoxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one, CBT-1A
Nombre IUPAC [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetiloxi-1,15-dihidroxi-9,12-dimetoxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-6-oxtetratetraciclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoato
SMILES CO[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C([C@@H](OC)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Deacetyl-7,10-dimethoxy-Baccatin III
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H40O10/c1-16-19(33)14-31(36)26(40-27(35)18-11-9-8-10-12-18)24-29(5,25(34)23(38-7)22(16)28(31,3)4)20(37-6)13-21-30(24,15-39-21)41-17(2)32/h8-12,19-21,23-24,26,33,36H,13-15H2,1-7H3/t19-,20-,21+,23+,24-,26-,29+,30-,31+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 572.2621