Learn More
10-clorocarbamazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Chloro Carbamazepine |
| CAS | 59690-92-5 |
| Fórmula molecular | C15H11ClN2O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 10-Chloro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 9055 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-12-9-10-5-1-3-7-13(10)18(15(17)19)14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H,(H2,17,19) |
| SMILES | ClC1=CC(C=CC=C2)=C2N(C(N)=O)C3=C1C=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 5-clorobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 270.71 |