Learn More
10-clorocarbamazepina, TRC
Código de producto. 30349548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30349548 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30349548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364420250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Chloro Carbamazepine
CAS 59690-92-5
Fórmula molecular C15H11ClN2O
Cantidad 250 mg
Sinónimo 10-Chloro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, CGP 9055
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-12-9-10-5-1-3-7-13(10)18(15(17)19)14-8-4-2-6-11(12)14/h1-9H,(H2,17,19)
SMILES ClC1=CC(C=CC=C2)=C2N(C(N)=O)C3=C1C=CC=C3
Nombre IUPAC 5-clorobenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 270.71