Learn More
10-Carboxilinalol, TRC
Código de producto. 30240879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240879 25 mg 25 miligramos
30240719 5 mg 5 miligramos
30240715 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240879 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC24096525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28420-25-9
Fórmula molecular C10 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 184.232
Sinónimo 6-Hydroxy-2,6-dimethyl-2,7-octadienoic Acid;
Nombre IUPAC (2E)-6-hidroxi-2,6-dimetilocta-2,7-ácido dienoico
SMILES C\C(=C/CCC(C)(O)C=C)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Carboxylinalool
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O3/c1-4-10(3,13)7-5-6-8(2)9(11)12/h4,6,13H,1,5,7H2,2-3H3,(H,11,12)/b8-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.11