Learn More
Éster Etílico del Ácido 10-Camphorsulfónico, TRC
Código de producto. 30135194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135194 10 g 10 g
30009331 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17504010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108481-13-6
Fórmula molecular C12H20O4S
Peso molecular (g/mol) 260.35
Sinónimo 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Ethyl Ester (+/-)-10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
Nombre IUPAC Etilo (7,7-dimetil-2-oxo-1-biciclo[2.2.1]heptanil)metanasulfenonato
SMILES Fc1ccc(cc1)CNc2cc(N)c(N)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O4S/c1-4-16-17(14,15)8-12-6-5-9(7-10(12)13)11(12,2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Porcentaje de pureza >95%