Learn More
Ácido 10-bromodecanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496758 25 g 25 g
15486758 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60292.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50530-12-6 | C10H19BrO2 | 251.164 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50530-12-6
Fórmula molecular C10H19BrO2
Peso molecular (g/mol) 251.164
Número MDL MFCD00014388
Clave InChI PGVRSPIEZYGOAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-bromo-decanoic acid, decanoic acid, 10-bromo, 10-bromanyldecanoic acid, 10-bromodecanoicacid, acmc-1aonn, 10-bromodecanoic acid., .omega.-bromodecanoic acid, ghl.pd_mitscher_leg0.481, ksc489q1r, 10-bromodecanoic acid
PubChem CID 142712
Nombre IUPAC ácido 10-bromodecanoico
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Bromodecanoic acid
Punto de fusión 38°C to 41°C
Fórmula lineal Br(CH2)9CO2H
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.16
Porcentaje de pureza 95%