Learn More
10-Bromo oxcarbazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Bromo-Oxcarbazepine |
| CAS | 113952-20-8 |
| Fórmula molecular | C15H11BrN2O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11BrN2O2/c16-13-9-5-1-3-7-11(9)18(15(17)20)12-8-4-2-6-10(12)14(13)19/h1-8,13H,(H2,17,20) |
| SMILES | OC(=N)N1c2ccccc2C(Br)C(=O)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-5-oxo-6H-benzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 331.16 |