Learn More
10-bromo-1-decanol, TRC
Código de producto. 30340883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340883 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30340883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6886901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Bromo-1-decanol
CAS 53463-68-6
Fórmula molecular C10H21BrO
Cantidad 1 g
Sinónimo 10-Bromodecanol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H21BrO/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h12H,1-10H2
SMILES OCCCCCCCCCCBr
Nombre IUPAC 10-bromodecan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 237.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0776