Learn More
10-Bromo-1-decanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437024 1 g 1 g
11447024 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437024 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21483.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53463-68-6 | C10H21BrO | 237.18 g/mol
10-Bromo-1-decanol is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 10-bromo-1-decanol es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53463-68-6
Fórmula molecular C10H21BrO
Peso molecular (g/mol) 237.18
Número MDL MFCD00041681
Clave InChI LGZMUUBPTDRQQM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 10-bromo-1-decanol, 10-bromodecanol, 1-decanol, 10-bromo, 10-hydroxy-1-bromo decane, 1-bromodecan-10-ol, 10-bromodecane-1-ol, 10-bromo-decan-1-ol, decamethylene bromohydrin, 10-hydroxy1-bromo decane, acmc-209l7p
PubChem CID 104507
Nombre IUPAC 10-bromodecan-1-ol
SMILES OCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 10-Bromo-1-decanol
Densidad 1.19
Punto de ebullición 165°C to 169°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.476
Cantidad 1 g
Beilstein 1738593
Información de solubilidad It is miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.19
Porcentaje de pureza 95%