Learn More
10-Bromo-1-aminodecano, hidrobromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10-Bromo-1-aminodecane, Hydrobromide |
| CAS | 24566-82-3 |
| Fórmula molecular | C10 H22 Br N . Br H |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H22BrN.BrH/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12;/h1-10,12H2;1H |
| SMILES | Br.NCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 10-bromodecan-1-amina;hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 317.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.0197 |