Learn More
10 % biodiésel/90 % combustible diésel con alto contenido de cetano, v/v, VHG™
Descripción
10 % biodiésel/90 % combustible diésel con alto contenido de cetano, v/v
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Biodiesel/Diesel Fuel Blends |
| Nombres de analitos o componentes | Biodiesel/Diesel Fuel Blends |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Concentración | 33147% |
| Nombre IUPAC | Biodiesel@fs:Mezclas de combustible diésel |
| Solvent or Matrix | High Cetane Diesel Fuel/Biodiesel |
| Cantidad | 50 mL |